Documenti fondamentali
HF2x653
90012609, Human x Mouse Hybridoma hybrid, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
HF2x653, 90012609
Origine biologica
Human x Mouse Hybridoma hybrid
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human (WI-L2-729-FF2) x mouse (P3X63/Ag8.653) heterohybridoma
Descrizione della linea cellulare
Generated by electro-acoustic fusion of 2 lines. Parent: WI-L2-729-HF2. Murine myeloma: P3X63/Ag8.653. Non-immunoglobulin secreting, HAT-sensitive, resistant to ouabain at greater than 100uM, will fuse with normal human lymphocytes and lymphoblastoids.
Applicazioni
Fusion partner
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)