Documenti fondamentali
LLC-WRC 256
87061101, rat unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
rat unknown/unspecified
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Modal no. 41 (2n=42)
Morfologia:
Epithelial
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
LLC-WRC 256, 87061101, from rat unknown/unspecified
Origine biologica
rat unknown/unspecified
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 41 (2n=42)
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Walker carcinoma epithelial
Descrizione della linea cellulare
Walker rat tumour cell line, which supports the growth of herpes simplex, pseudorabies and vaccinia viruses. The cells are highly tumourigenic in suckling rats.
Terreno di coltura
Medium 199 + 2mM Glutamine + 5% Horse Serum (HS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37°C
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)