Documenti fondamentali
53B3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85062501, Application: Fusion partner
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Bovine Heterohybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 85062501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062501-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Mieloma
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
Reattività
Application: Fusion partner
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
Not specified
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse x Bovine 53B3 x Jersey calf lymph node
Descrizione della linea cellulare
This HAT sensitive line can be used as a fusion partner in the production of heterohybridomas.
Immunogeno
Sheep red blood cells
Applicazioni
Fusion partner
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)