Documenti fondamentali
N18
88112301, Mouse x Rat Hybridoma hybrid, Neuronal
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Neuronal
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
N18, 88112301
Origine biologica
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
Descrizione della linea cellulare
Neuroblastoma x glioma hybrid was formed by Sendai virus-induced fusion of the mouse neuroblastoma clone N18.
Applicazioni
Hybridisation, fusion partner and virus studies: Sendai virus
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)