NG108-15
88112302
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
Descrizione della linea cellulare
Neuroblastoma x glioma hybrid was formed by Sendai virus-induced fusion of the mouse neuroblastoma clone N18TG-2 and the rat glioma clone C6 BV-1.
Applicazioni
Hybridisation, fusion partner and virus studies: Sendai virus
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 seeding at 2x100,000 cells/cm2 . Cells adhere lightly, detach by gently knocking the flask do not use trypsin. 5% CO2; 37°C. The cells do produce large amounts of CO2, media changes may be necessary.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)