Documenti fondamentali
84BR
90011805, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human skin
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Fibroblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
84BR, 90011805
Origine biologica
human skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from a biopsy of a radiosensitive female. The cells have been used in cell survival studies.
Applicazioni
DNA repair studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)