HL60 Ast.3
88120801, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HL60 Ast.3, 88120801
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. = 93, Hypertetraploid
Morfologia
Lymphoblastoid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Descrizione della linea cellulare
Variant of the promyelocytic cell line HL60 isolated after treating cells with α-particle radiation and then cloned in medium containing 1.25% DMSO. Cells are capable of differentiating into neutrophils by induction with 1.75% DMSO.
Applicazioni
Differentiation studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
CSF1PO: 14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Do not allow the culture medium to become acidic or the cell line will differentiate.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)