45459
Dipropetryn
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C11H21N5S/c1-6-17-11-15-9(12-7(2)3)14-10(16-11)13-8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H2,12,13,14,15,16)
NPWMZOGDXOFZIN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)