Documenti fondamentali
1BR3
90011801, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
1BR3, 90011801
Origine biologica
human skin
Modalità di accrescimento
Attached
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from a skin biopsy of a normal adult male. The cells have been used in cell survival and mutation studies. The genetic identity of 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508), and 1BR.3.N (90020509) has been confirmed by STR profiling at ECACC.
Applicazioni
Cell mutation studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)