Documenti fondamentali
RPMI 1788
85112106, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human blood
Modalità di accrescimento:
Suspension
Cariotipo:
2n = 46, modal no. 45
Morfologia:
Lymphoblast
Prodotti:
Immunoglobulin M (IgM) (Lambda light chain)
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
RPMI 1788, 85112106
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 46, modal no. 45
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Immunoglobulin M (IgM) (Lambda light chain)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian peripheral blood lymphocyte
Descrizione della linea cellulare
Derived from the peripheral blood of an apparently normal 33 year old Caucasian male. The cells secrete IgM (lambda light chain). HLA = A2, Aw33, B7, B14.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 18,19
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-4x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 1-2x1,000,000 cells/ml.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)