RPMI 8226
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012702, human blood, Not specified
Sinonimo/i:
RPMI8226 Cells, Roswell Park Memorial Institute 8226 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 87012702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012702-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Immunoglobulin G (Ig) lambda light chain
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
- to grow human myeloma cell lines
- to evaluate the effect of 1-aryl-2-methylthioimidazolines (IIV) on the viability of RPMI 8226 cells
- to measure cytokine production by bone marrow stromal cells (BMSCs) after contact with the RPMI 8226 cell line
Profilo DNA
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 9
D5S818: 11,13
D7S820: 9,10
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)