MRC-5 SV1 TG1
85042501, human lung (fetal), Fibroblast
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MRC-5 SV1 TG1, 85042501
Origine biologica
human lung (fetal)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. = 60-80 hyperdiploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human foetal lung, SV40 transformed
Descrizione della linea cellulare
A clonal derivative of an SV40 transformed permanent line of MRC-5. Selection was made using X-ray induction in the presence of 2μg/ml thioguanine. The cells are HAT sensitive.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)