MRC-5 (PD 30) Cell Line human
5090501, human lung, Fibroblast-like
Sinonimo/i:
MRC-5 (PD30) Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MRC-5 (PD 30) Cell Line human, 05090501
Origine biologica
human lung
Descrizione
Human fetal lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n=46, diploid
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human foetal lung
Descrizione della linea cellulare
Established from normal lung tissue of a 14 week old male foetus. The cells undergo between 60-70 population doublings before senescence. The virus susceptibility of this line to human viruses is similar to WI-38.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)