Documenti fondamentali
Hs 68
89051701, human prostate, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
Hs 68, 89051701
Origine biologica
human prostate
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human newborn foreskin
Descrizione della linea cellulare
Donor was suspected of suffering Canavan disease, a deficiency in aspartoacyclase. Cells can be propagated for up to 42 passages.
Applicazioni
Virus studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)