Documenti fondamentali
WX310
85022818, mouse unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
WX310, 85022818
Origine biologica
mouse unknown/unspecified
Confezionamento
tube of 5 μg 85022818-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85022818-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse tumour of unknown lineage
Descrizione della linea cellulare
This murine tumour cell line is of unknown lineage containing amplified myc oncogene.
Applicazioni
myc oncogene studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)