C3766
Cholesterol Esterase from bovine pancreas
lyophilized powder, ≥200 units/g protein
Sinonimo/i:
Sterol-ester acylhydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥200 units/g protein
PM
84 kDa by SDS-PAGE
Composizione
protein, ≥20%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in γ-oryzanol-hydrolyzing activity
- in cholesterol esterase enzyme activity for quantification of cholesterol and cholesterol esters associated in tear film and lenses samples
- to test in vitro degradation of poly(fumaroyl bioxirane) maleate (PFM) polymer designed for bone tissue engineering
Optimum pH range: 6-8
Activators: Bisphenol A diglycidyl ether, cAMP-dependent protein kinase type II, ethanol, methanol, n-butanol, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, sodium taurocholic acid
Inhibitors: Bisphenol A methacrylate, diisopropylfluorophosphate, enolase, Hg2+, sodium fluoride, phosphatidic acid, phosphatidylcholine, phosphatidylserine
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cholesterol undergoes esterification to improve transport. Cholesterol esters are more easily packaged into the interior of lipoproteins - increasing the quantity that can be readily transported in the blood stream.