32299
Etere di petrolio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)
Sinonimo/i:
Hydrotreated light naphtha
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
25.8 psi
Stato
liquid
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
P. ebollizione
40-60 °C (≥ 90%)
Indice di iodio
≤0.3
Densità
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
The article number 32299-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32299-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32299-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32299-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32299-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32299-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
<-5.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -21 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?