Documenti fondamentali
PX0425
Supelco
Etere di petrolio
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352401
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
30-50 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point <-30 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -30 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Etere di petrolio boiling range to about 40&#176;C EMPLURA&#174;
Supelco
1.00915
Etere di petrolio