Documenti fondamentali
1.01773
Supelco
Etere di petrolio
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
Tensione di vapore
400 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
280 °C
Limite di esplosione
1-7 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
P. ebollizione
40-80 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point <-30 °C
Densità
0.670 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Risultati analitici
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.640 - 0.670
Boiling range (40-80°C): ≥ 95 % (v/v)
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -30 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetone ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone
2-Propanolo anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-Propanolo