Key Documents
228180
Sigma-Aldrich
Cholesterol Esterase, Microbial
Cholesterol Esterase, Microbial, CAS 9026-00-0, is a native enzyme that catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Sinonimo/i:
Cholesterol Esterase, Microbial, CE, Sterolester Acylhydrolase
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥100 units/mg protein
≥70 units/mg dry wt.
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
light brown
Solubilità
10 mM potassium phosphate/sodium hydroxide, 0.1% BSA, pH 7.5: soluble
Attività estranea
Catalase ≤1.5%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native, microbial cholesterol esterase. Catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol cholesterol ester per min at 37°C, pH 6.5.
Ricostituzione
Reconstitute just prior to use. Enzyme will lose activity in solution upon storage.
Altre note
Allain, C.C., et al. 1974. Clin. Chem.20, 470.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1