Documenti fondamentali
CP5
8052101, bovine connective tissue, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
CP5, 08052101
Origine biologica
bovine connective tissue
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Bos taurus (Holstein-Fresian) articular cartilage progenitor
Descrizione della linea cellulare
A bovine (Bos taurus, Holstein-Fresian) articular cartilage progenitor cell line able to re-differentiate into articular chondrocytes after extensive population doublings (>30pd).
Terreno di coltura
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 50ÂÂμg/ml ascorbate + 10mM HEPES
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37ºC.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)