U937 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011440, human lung (lymphoblast), Lymphoblast
Sinonimo/i:
U-937 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human lung (lymphoblast)
Confezionamento
tube of 5 μg 85011440-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011440-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 12
D13S317: 10,12
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,15
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.