Documenti fondamentali
K562 cl.6
85011407, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
K562 cl.6, 85011407
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 85011407-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011407-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 46, triploid
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian chronic myelogenous leukaemia
Descrizione della linea cellulare
A subclone of the parent line K562 (Sigma Catalogue number. 89121407). The line is used as an in vitro target for the natural killer assay.
Applicazioni
Natural killer assay and tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)