Documenti fondamentali
NTERA-2 clone D1 Cell Line human
1071221, human testis, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
NTERA-2 clone D1 Cell Line human, 01071221, caucasian pluripotent embryonal carcinoma
Origine biologica
human testis
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Aneuploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian pluripotent embryonal carcinoma
Applicazioni
Regulation of human embryonic differentiation, neuronal studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 11,12,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding 3-4 x 100,000 cells / cm2; harvest cells by scraping and maintain continuously at high density
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)