SCC116
GT1-7 Mouse Hypothalamic GnRH Neuronal Cell Line
Mouse
Sinonimo/i:
GT1-7 hypothalamic cell line, GT1-7 neural cell line
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GT1-7 Mouse Hypothalamic GnRH Neuronal Cell Line, GT1-7 cells can be used as an in vitro model of GnRH-secreting neurons of the hypothalamus.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Endocrine
Neuroscience
Qualità
• Cells tested negative for infectious diseases by a Mouse/Rat Comprehensive CLEAR panel PCR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells tested negative for mycoplasma contamination.
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1