Key Documents
C9115
Sigma-Aldrich
CP-24879 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
p-Isopentoxyaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18NOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to brown
Punto di fusione
154-159 °C
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[H].CC(C)CCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)7-8-13-11-5-3-10(12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
GFESZSNFRSACMU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
delta5/delta6 (Δ5/Δ6) desaturase inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3