T8266
Thallium(I) acetate
≥99%
Sinonimo/i:
Acetic acid thallium(I) salt
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: thallium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.