277932
Thallium
granular, ≤6 mm diameter, 99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
granular
Resistività
18 μΩ-cm, 20°C
Diametro
≤6 mm
P. eboll.
1457 °C (lit.)
Punto di fusione
303 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tl]
InChI
1S/Tl
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?