267961
Arsenic
powder, ≥99.997% trace metals basis
Sinonimo/i:
Arsenic black, Arsenic-75
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.997% trace metals basis
Forma fisica
powder
Resistività
33.3 μΩ-cm
P. eboll.
613 °C (lit.)
Punto di fusione
817 °C (lit.)
Densità
5.727 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[As]
InChI
1S/As
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?