14765
Thallium(I) acetate
purum, ≥97.0%
Sinonimo/i:
TlOAc, Acetic acid thallium(I) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: thallium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Thallium Use: An Overview: Offers a comprehensive overview of Thallium(I) acetate′s use in organic synthesis in the oxidation of olefins and hydrocarbons, and in epoxidation and polymerization reactions (Genchi et al., 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?