C6039
Cell Freezing Medium-Glycerol 1×
sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cell Cryopreservation Solution, Freezing Medium for Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
L-glutamine: no
NaHCO3: no
HEPES: no
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Cell Freezing Medium-Glycerol 1× is designed to protect and preserve cells during frozen storage. It is recommended for the cryopreservation of cells.
Applicazioni
Cell Freezing Medium-Glycerol 1× has been used for cryopreservation of honey bee semen, dispersed blastomeres, and whole blastoderms.
Altre note
Complete ready-to-use medium. Proprietary formulation containing Minimum Essential Medium, glycerol, calf serum and fetal bovine serum.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Cryopreservation of rainbow trout blastoderms
BaBIak I, et al.
Cybium, 32, 139-141 (2008)
Usage of green coconut water and different tissue culture media for in vitro honey bee semen storage (Apis mellifera; Hymenoptera: Apoidea)
Almeida R, et al.
Interciencia, 27, 317-321 (2002)