C5851
CGP 35348 hydrate
≥97% (NMR), solid
Sinonimo/i:
(3-Aminopropyl)(diethoxymethyl)phosphinic acid hydrate
About This Item
Saggio
≥97% (NMR)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.CCOC(OCC)P(O)(=O)CCCN
InChI
1S/C8H20NO4P.H2O/c1-3-12-8(13-4-2)14(10,11)7-5-6-9;/h8H,3-7,9H2,1-2H3,(H,10,11);1H2
SRBHGEXMDCJOMS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to study its effects on intrinsic optical signal (IOS) in rat hippocampus
- alone or in combination with sodium salicylate to study its effects on auditory responses in the rat′s dorsal cortex of rat
- to study its effects on hepatocellular carcinoma cells (HCC)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3