Documenti fondamentali
SML1816
Sigma-Aldrich
ABC44
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinecarboxylic acid hexahydro-1,3-dioxo-7-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]imidazo[1,5-a]pyrazin-2-yl ester, 7-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H40N6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.69
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1OC(N2CCN(C3=CC=C(OC)C=C3)CC2)=O)C(CN(CC4CCN(CC5=CC=CC=C5)CC4)CC6)N6C1=O
Azioni biochim/fisiol
ABC44 is a cell-active, potent and selective inhibitor of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT-1).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Armand B Cognetta et al.
Chemistry & biology, 22(7), 928-937 (2015-06-30)
Serine hydrolase inhibitors, which facilitate enzyme function assignment and are used to treat a range of human disorders, often act by an irreversible mechanism that involves covalent modification of the serine hydrolase catalytic nucleophile. The portion of mammalian serine hydrolases