Documenti fondamentali
SML0473
Sigma-Aldrich
Noladin ether
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Arachidonylglyceryl ether, 2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraen-1-yloxy]-1,3-propanediol; 2-AG ether, HU 310
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H40O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.56
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solution
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Concentrazione
10 mg/mL in ethanol (1% w/v)
Colore
colorless to light yellow
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O(C(CO)CO)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C23H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26-23(21-24)22-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,23-25H,2-5,8,11,14,17-22H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
CUJUUWXZAQHCNC-DOFZRALJSA-N
Azioni biochim/fisiol
Noladin ether (2-Arachidonyl glycerol ether) is a CB1 agonist.
Noladin ether (2-Arachidonyl glycerol ether) is a stable analog of the endogenous cannabanoid 2-Arachidonylglycerol (2-AG) with selectivity for CB1 receptors. Noladin ether is a CB1 agonist. The Ki values for CB1 vs CB2 receptors are 21.2 nM and 3 mM, respectively. Noladin ether induces sedation and has modest antinociceptive activity in vivo, and reduces inter ocular pressure after administration in the eye.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to cannabinoid receptors for your research needs.