SML0593
CGP52432
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[3-[[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]amino]propyl](diethoxymethyl)-phosphinic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H24Cl2NO4P/c1-3-21-15(22-4-2)23(19,20)9-5-8-18-11-12-6-7-13(16)14(17)10-12/h6-7,10,15,18H,3-5,8-9,11H2,1-2H3,(H,19,20)
GJZVQXWEIYRHBE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to study its effects on the simulation of the onset of status epilepticus (SE) in mice
- for voltage-clamp recording in mice neurons
- to study its effects on the GABAB receptor-mediated neurotransmission in guinea pig hippocampus
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)