5.05986
SR 95531
≥98% (HPLC), solid, GABAA receptor antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
SR95531 (Gabazine), GABA A Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531, GABAA Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SR95531 (Gabazine),
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
440 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 25 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GABAA
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Beato, M., et al. 2007. J. Physiol.580, 171.
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
WGK 3