Key Documents
C5613
Sigma-Aldrich
Anti-Calcium Channel (α2/δSubunit) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
fractionated antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 5-10 μg/mL using rat brain tissue lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The calcium channel α2/δ subunit is a glycosylated structural subunit consisting of the α2 subunit and the δ peptide.
Specificità
Specifically recognizes a splice variant of α2/δ (122 kDa).
Immunogeno
synthetic peptide derived from the rat α2/δ calcium channel subunit conjugated to KLH.
Applicazioni
Anti-Calcium Channel α2/δ subunit is suitable for immunoblotting and western blotting at a concentration of 5-10μg/mL using rat brain tissue lysate.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.08% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3