C5105
Anti-Calcium Channel (α2/δ-1 Subunit) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-CACNA2, Anti-CACNL2A, Anti-CCHL2A, Anti-LINC01112, Anti-lncRNA-N3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse, rat, pig, human
tecniche
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNA2D1(781)
mouse ... Cacna2d1(12293)
rat ... Cacna2d1(25399)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?