L1167
Latanoprost
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Isopropil (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-triidrossi-17-fenil-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oato, Isopropil (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(3R)-3-idrossi-5-fenil-pentil]ciclopentil]ept-5-enoato, Xalatan
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
oil
Colore
colorless to yellow
Solubilità
DMSO: freely soluble
methanol: soluble
Ideatore
Johnson & Johnson
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
GGXICVAJURFBLW-CEYXHVGTSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGFR(5737)
Applicazioni
- in the preparation of thermo-sensitive hydrogel consisting of curcumin-loaded nanoparticles (CUR-NPs) to determine its therapeutic effects on human trabecular meshwork (TM) cells under oxidative stress.
- as an ester pro-drug to study its effects on the murine ocular surface in mice.
- in the preparation of thermo-sensitive hydrogel to study its effects on controlling ocular hypertension.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?