PHR1884
Latanoprost
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Isopropil (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-triidrossi-17-fenil-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oato, Isopropil (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(3R)-3-idrossi-5-fenil-pentil]ciclopentil]ept-5-enoato, Xalatan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1357475
Famiglia di API
latanoprost
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
GGXICVAJURFBLW-CEYXHVGTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)