C-39275
Myocyte Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-22270
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 1 vial
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-22270
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary human cardiac myocytes isolated from normal human ventricle tissue of the adult heart, plus optimized myocyte media. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.