C-22070
Myocyte Growth Medium
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Sinonimo/i:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary human cardiac myocytes isolated from normal human ventricle tissue of the adult heart, plus optimized myocyte media. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.