AB5664P
Anti-Neurite Outgrowth Inhibitor A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Nogo-A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RTN4(57142)
Specificità
Immunogeno
The immunogen peptide is highly conserved in mouse (94%) and human (83%) Nogo-A.
Applicazioni
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Growth Cones & Axon Guidance
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG348) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2