Documenti fondamentali
XX803GN50-M
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, Norprene
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiali
Norprene® TPE
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
Lunghezza
15.25 m (50 ft)
Diametro
0.5 cm
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Autoclavable
Note legali
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany