Documenti fondamentali
Z308870
Quickfit® conical flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
FE500/3
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Giunto
joint: ST/NS24/29
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FE500/3
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
500 mL
Descrizione generale
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z308870-1EA4061826687000
Z308870-5EA4061826687017