AXYRESV50
Reservoir
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
50 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)