AXYRESV25
Reservoir
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc RES-V-25
Capacità
25 mL
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYRESV25 |