AXYRESSW384LPSI
AxyVoir reservoir
384 bottom, low profile, single well, individually wrapped, 25 ea of, sterile
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning RES-SW384-LP-SI
Confezionamento
25 ea of
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)