AXYRESSW384FX
Reservoir
384 bottom, medium profile single-well
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)