Z717274
Piastra Nunc® 96 DeepWell™, non trattata
96 DeepWell plate, 2 mL/well, sterile, natural, 60/cs
Sinonimo/i:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 60 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 278743
Volume massimo
2 mL
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 wells
Volume massimo del pozzetto
2 μm
Volume d’esercizio
1.9 mL
Colore
natural
Compatibilità
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- Esclusivo disegno ad altezza ridotta con tecnologia dei pozzetti condivisi per aumentarne il volume
- Capacità volumetrica di 1,3 e 2,0 mL
- Ottima capacità di stoccaggio e migliore miscelazione
- La forma con il fondo arrotondato riduce la ritenzione di liquido
- Per una conservazione in sicurezza sono disponibili tappi per i pozzetti; protrusione minima in ciascun pozzetto
- Ideali per la raccolta dei campioni, la conservazione e le applicazioni della chimica combinatoria e delle librerie
- Resistenti alla maggior parte delle sostanze chimiche, dei solventi e alcoli usati nella chimica combinatoria
- Ampiamente usate per la proliferazione di batteri e lieviti
- Facili da usare con strumenti per la gestione automatica dei campioni
- Griglia alfanumerica per una rapida identificazione dei campioni
- Ideali per la raccolta dei campioni, la conservazione e le applicazioni delle librerie della chimica combinatoria
- Sigillabili con tappi dei pozzetti e nastro adesivo
- Ideali per le piastre di raccolta per le piastre filtro Nunc